missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Deoxy-L-idonojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 210223-32-8 |
| Molekylformel | C6 H13 N O4 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3R,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2S,3R,4R,5S)- (9CI), 1-Deoxy-L-ido-nojirimycin hydrochloride, 1-Deoxy-L-idonojirimycin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5+,6+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.OC[C@@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vikt | 199.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?