Läs mer
1-Deoxyforskolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Deoxyforskolin |
| CAS | 72963-77-0 |
| Molekylformel | C22H34O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O6/c1-8-19(5)12-14(24)22(26)20(6)11-9-10-18(3,4)16(20)15(25)17(27-13(2)23)21(22,7)28-19/h8,15-17,25-26H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.51 |
| Formel vikt | 394.2355 |