Läs mer
1-Deoxygalactonojirimycin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxygalactonojirimycin hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 199.0611 |
| Procent renhet | >95% |