Läs mer
(+)-1-Deoximannojirimycinhydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453889
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453889 5 mg 5mg
15463889 10 mg 10mg
15473889 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61277.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Selektiv hämmare av a-mannosidas
Selektiv hämmare av a-mannosidas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73465-43-7
Molekylformel C6H14ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.631
MDL-nummer MFCD00083611
InChI-nyckel ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Synonym DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
PubChem CID 11390018
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroximetyl)piperidin-3,4,5-triol;hydroklorid
LEDER C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Typ (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydroklorid
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 199.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.