Läs mer
1-Deoxynojirimycin hydrochloride, 98%
Produktkod. 15427829
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427829 25 mg 25mg
15417829 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66458.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 73285-50-4 | C6H14ClNO4 | 199.631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73285-50-4
Molekylformel C6H14ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.631
MDL-nummer MFCD00133247
InChI-nyckel ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Synonym duvoglustat hcl, duvoglustat hydrochloride, deoxynojirimycin hydrochloride, 1-deoxynojirimycin hydrochloride, unii-0rn23c42qr, duvoglustat hydrochloride usan, +-1-deoxynojirimycin hydrochloride, moranoline hydrochloride, 1-deoxy-l-altronojirimycin hydrochloride
PubChem CID 13018787
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroximetyl)piperidin-3,4,5-triol;hydroklorid
LEDER C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Beilstein 3563225
Löslighetsinformation Soluble in water at 20mg/ml
Formel vikt 199.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.