Läs mer
1-Deoxynojirimycin, MedChemExpress
Beskrivning
1-Deoxynojirimycin (Duvoglustat) is a potent and orally active α-glucosidase inhibitor. 1-Deoxynojirimycin suppresses postprandial blood glucose and is widely used for diabetes mellitus. 1-Deoxynojirimycin possesses antihyperglycemic, anti-obesity, and antiviral features.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Deoxynojirimycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 19130-96-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H13NO4 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | Duvoglustat |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 34 mg/mL (208.37 mM) |
| Visa mer |