Läs mer
(+)-1-Deoxynojirimycin, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
En alfa-glukosidashämmare. Interfererar med normal bearbetning av N-kopplade glykoproteiner.(+)-1-Deoxynojirimycin fungerar som en hämmare av alfa-glukosidas I och II och maltas-glukosamylas. Det hämmar också däggdjursglukosidas, intestinalt och lysosmalt, beta-glukosidas från sötmandel, alfa-amylas i bukspottkörteln och amyloglukosidas. Vidare fungerar det som en enzymförstärkare för behandling av Fabrys och Pompes sjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Noter
Inkompatibel med starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-1-Deoxynojirimycin |
| Typ | (+)-1-Deoxynojirimycin |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 19130-96-2 |
| Smältpunkt | 195°C to 196°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C6H13NO4 |
| MDL-nummer | MFCD00063474 |
| Merck Index | 142905 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.