missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Des(3-chloro-2-pyridinyl)-1-(3-chloro-5-bromo-2-pyridinyl)chlorantraniliprole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Des(3-chloro-2-pyridinyl)-1-(3-chloro-5-bromo-2-pyridinyl)chlorantraniliprole |
| CAS | 500011-53-0 |
| Molekylformel | C18 H13 Br2 Cl2 N5 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Bromo-1-(5-bromo-3-chloropyridin-2-yl)-N-(4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13Br2Cl2N5O2/c1-8-3-10(21)5-11(17(28)23-2)15(8)25-18(29)13-6-14(20)26-27(13)16-12(22)4-9(19)7-24-16/h3-7H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29) |
| LEDER | CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncc(Br)cc3Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-(5-bromo-3-chloro-2-pyridyl)-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]pyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.04 |
| Formel vikt | 558.8813 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?