Läs mer
1-des(piperidin-3R-amino)-1-chloro-Alogliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClN3O2/c1-16-12(18)6-11(14)17(13(16)19)8-10-5-3-2-4-9(10)7-15/h2-6H,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 275.0462 |