Läs mer
1-Descarboxy Ketorolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2 |
| Formel vikt | 211.0997 |
| Procent renhet | >95% |