missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Desoxycarbadox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Desoxycarbadox |
| CAS | 118828-83-4 |
| Molekylformel | C11 H10 N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (E)-3-((2-(Methoxycarbonyl)hydrazono)methyl)quinoxaline1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O3/c1-18-11(16)14-12-6-8-7-15(17)10-5-3-2-4-9(10)13-8/h2-7H,1H3,(H,14,16) |
| LEDER | COC(=O)NN=Cc1cn(=O)c2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | methyl N-[(4-oxoquinoxalin-2-yl)methylideneamino]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.222 |
| Formel vikt | 246.075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?