missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(Diaminomethylene)-3-Beta-D-ribofuranosyl-urea Picrate, TRC

Produktkod. 30137898
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137898 250 mg
30133169 100 mg
18003640 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417660250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4336-46-3
Molekylformel C7 H14 N4 O5 . C6 H3 N3 O7
Molekylvikt (g/mol) 463.31
Synonym NSC 232826, 1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate, Azacitidine Related Compound C (USP), Urea, N-(aminoiminomethyl)-N'-beta-D-ribofuranosyl-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1), Urea, 1-(diaminomethylene)-3-beta-D-ribofuranosyl-, picrate (7CI), Urea, 1-amidino-3-beta-D-ribofuranosyl-, monopicrate (8CI), Azacitidine RC C, Azacitidine Related Compound C as Picrate
IUPAC-namn 1-carbamimidoyl-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea;2,4,6-trinitrophenol
LEDER NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O.Oc2c(cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea Picrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H/t2-,3-,4-,5-;/m1./s1
Formel vikt 463.0935
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.