Läs mer
1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O3/c1-3-12(4-2)11(16)13-7-5-9(6-8-13)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 228.1474 |