Läs mer
1-difluormetoxi-3-nitrobensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435926
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435926 25 g 25g
11425926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22267.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 22236-07-3 | Molekylformel: C7H5F2NO3 | Molekylvikt: 189,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22236-07-3
Molekylformel C7H5F2NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.12
MDL-nummer MFCD03407974
InChI-nyckel NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 3-difluoromethoxy nitrobenzene, benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro, acmc-1coex, nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa, difluoromethyl 3-nitrophenyl ether, 3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene, 3-nitro-1-difluoromethoxy benzene, 3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole, alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole
PubChem CID 2774117
IUPAC-namn 1-(difluormetoxi)-3-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene
Densitet 1.391
Kokpunkt 240 °C till 242 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.