Läs mer
1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one, Mikromol™
Produktkod. 30050359
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050359 100 mg
1 options
Produktkod. 30050359 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0038.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
CAS 22104-62-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H15 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Dimethylamino-2-methylbutan-3-one
InChI formel InChI=1S/C7H15NO/c1-6(7(2)9)5-8(3)4/h6H,5H2,1-4H3
LEDER CC(CN(C)C)C(=O)C
IUPAC-namn 4-(dimethylamino)-3-methylbutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 129.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 129.1154 g/mol