Läs mer
1-Dimethylamino-2-pentyne, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11367535
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367535 25 g 25g
11357535 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11367535
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05662.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7383-77-9
Molekylformel C7H13N
Molekylvikt (g/mol) 111.188
MDL-nummer MFCD00041631
InChI-nyckel XOJYPYPTLZUHAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethylamino-2-pentyne, 2-pentyn-1-amine,n,n-dimethyl, dimethylpent-2-ynylamine, dimethyl-pent-2-ynylamine, dimethyl pent-2-yn-1-yl amine
PubChem CID 139008
IUPAC-namn N,N-dimethylpent-2-yn-1-amine
LEDER CCC#CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dimethylamino-2-pentyne
Densitet 0.812
Linjär formel CH3CH2C≡CCH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1738713
Formel vikt 111.19
Procent renhet 98%