Läs mer
1-Dimetylamino-2-propanol (Dimepranol), TRC
Produktkod. 17981065
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981065 1 g
17914495 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4604001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-16-7
Molekylformel C5 H13 N O
Molekylvikt (g/mol) 103.16
Synonym 1-(Dimethylamino)-2-propanol, (±)-1-(Dimethylamino)-2-propanol, (±)-1-(N,N-Dimethylamino)-2-propanol, 1-Methyl-2-(dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)-1-methyl-1-ethanol, 2-(Dimethylamino)-1-methylethanol, 3-(Dimethylamino)-2-propanol, Bisomer Amine D 700, DL-1-(Dimethylamino)-2-propanol, DMA 2P, Dimepranol, Dimethyl(2-hydroxypropyl)amine, Dimethylisopropanolamine, N,N-Dimethyl-2-hydroxy-1-propanamine, N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylamine, N,N-Dimethylamino-2-propanol, N,N-Dimethylisopropanolamine, NSC 3163
IUPAC-namn 1-(dimetylamino)propan-2-ol
LEDER CC(O)CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimepranol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Formel vikt 103.0997