Läs mer
1-(Dimethylamino)-2-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Dimethylamino)-2-propanone |
| CAS | 15364-56-4 |
| Molekylformel | C5 H11 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-5(7)4-6(2)3/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)CC(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(dimethylamino)propan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.147 |
| Formel vikt | 101.084 |