Läs mer
1-Dimethylamino-2-propyne, 97%
Produktkod. 13458398 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13458398 25 g Glasflaska 25g
10550902 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13458398 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7223-38-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7223-38-3
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.13
MDL-nummer MFCD00008575
InChI-nyckel ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
PubChem CID 81643
IUPAC-namn N,N-dimetylprop-2-yn-l-amin
LEDER CN(C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dimethylamino-2-propyne
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7720g/mL, 0.772
Kokpunkt 80.0°C to 81.0°C
Flampunkt −7°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC≡CCH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.4190 to 1.4220
Kvantitet 25 g
Formel vikt 83.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Dimethylamino-2-propyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.