Läs mer
1-Dimetylamino-men-1-en-3-ett, 98 %
Produktkod. 10733914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733914 500 mL Glasflaska 500ml
10628401 10 mL Glasflaska 10ml
10217560 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733914 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298025000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2802-08-6 | C6H11NEJ | 113,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2802-08-6
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00142611
InChI-nyckel QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Synonym e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
PubChem CID 5369152
IUPAC-namn (E)-4-(dimetylamino)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun till Brun-röd
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 101 °C till 102 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt 107 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Brytningsindex 1,5570 till 1,56
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med metanol
Formel vikt 113.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.