Läs mer
1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479637
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479637 10 g 10g
11489637 50 g 50g
11499637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22124.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136997-71-2
Molekylformel C10H14N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 258.29
MDL-nummer MFCD00185917
InChI-nyckel SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
PubChem CID 3853422
LEDER CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 2-[1-(dimethylcarbamoyl)pyridin-1-ium-4-yl]ethanesulfonate
Formel vikt 258.29
Procent renhet 95%