Läs mer
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-10(2)9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 200.1161 |