Läs mer
1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO.ClH/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15-16,18H,11-12H2;1H |
| Formel vikt | 275.1077 |