Läs mer
1-(Diphenylmethyl)piperazine, Mikromol™
Produktkod. 18093670
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093670 25 mg
18090470 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18093670 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1038.010025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(Diphenylmethyl)piperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Diphenylmethyl)piperazine
CAS 841-77-0
Analyt- eller komponentnamn 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(Diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. A (EP), Cinnarizine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
LEDER C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-benzhydrylpiperazine
Molekylvikt (g/mol) 252.35
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 252.1626 g/mol