missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 162440-05-3 |
| Molekylformel | C30H50NO7P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (7R,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z,28Z)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriaconta-13,16,19,22,25,28-hexaen-1-aminium 4-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-30(33)36-27-29(32)28-38-39(34,35)37-26-25-31(2,3)4/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19,21-22,29,32H,5,8,11,14,17,20,23-28H2,1-4H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-,22-21-/t29-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl]oxy-2-hydroxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 567.69 |
| Formel vikt | 567.3325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?