Läs mer
1-Dokosanetiol, TRC
Produktkod. 30371245
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371245 250 mg
30379508 500 mg
30378113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30371245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD678868250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7773-83-3
Molekylformel C22H46S
Molekylvikt (g/mol) 342.67
Synonym Docosanethiol, Docosyl Mercaptan, NSC 97595, n-Docosanethiol
IUPAC-namn Dokosan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Docosanethiol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H46S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Formel vikt 342.332