Läs mer
1 – Dokosanol, 98 %
Produktkod. 10272262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10272262 25 g Plastflaska 25g
10581082 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10272262 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173720250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 661-19-8
Molekylformel C22H46O
Molekylvikt (g/mol) 326.61
MDL-nummer MFCD00002939
InChI-nyckel NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
IUPAC-namn dokosan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Docosanol
Namnnotering 0.98
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100
Smältpunkt 68,0 °C till 72,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 227 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3(CH2)21OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Viskositet 7,5 mPa (80 °C)
Formel vikt 326.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Pellets or Tablets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.