Läs mer
1-Docosanol, 98%
Produktkod. 10581082 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10581082
Brand: Thermo Scientific Acros 173721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 661-19-8
Molekylformel C22H46O
Molekylvikt (g/mol) 326.61
MDL-nummer MFCD00002939
InChI-nyckel NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
IUPAC-namn dokosan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Docosanol
Namnnotering 0.98
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100
Smältpunkt 68.0°C to 72.0°C
Färg Vitt
Flampunkt 227°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3(CH2)21OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Viskositet 7.5 mPa.s (80°C)
Formel vikt 326.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Pellets or Tablets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.