Läs mer
1-Dokosanol, TRC
Produktkod. 30384551
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384551 10 g
30377056 1 g
30372005 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD67885510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 661-19-8
Molekylformel C22 H46 O
Molekylvikt (g/mol) 326.6
Synonym 1-Docosanol, 1-Docosonol, Abreva, Behenic alcohol, Behenyl 80 Alcohol, Behenyl alc. 80, Behenyl alcohol, Conol 2265, Conol 2280, Docosanol, Docosyl alcohol, Hainol 22S, IK 2, IK 2 (alcohol), Kalcohl 220, Kalcohl 22080, Kalcol 22080, Lanette 22, NAA 422, NSC 8407, Nacol 22-97, Nacol 22-98, Nacol C 22, Stenol 1822, Stenol 1822A, Tadenan, Toho BH 65, n-Docosanol
IUPAC-namn Docosan-1-OL
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Docosanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Formel vikt 326.3549