Läs mer
1-Docosene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Docosene |
| CAS | 1599-67-3 |
| Molekylformel | C22 H44 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 78486 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-22H2,2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | docos-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.58 |
| Formel vikt | 308.3443 |