Läs mer
1-Dodecan-d25-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecanol-D25 |
| CAS | 160776-83-0 |
| Molekylformel | C12HD25O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | dodecan-d25-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.49 |
| Formel vikt | 211.36 |