Läs mer
1-dodekansulfonsyra, natriumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10786181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786181 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10786181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147900010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Namnnotering 99+%
CAS 2386-53-0
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H25NaO3S
Linjär formel CH3(CH2)11SO3Na
MDL-nummer MFCD00007527
Kvantitet 1 g
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;dodekan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 272.38
PubChem CID 23665726
Formel vikt 272.38
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.