Läs mer
1-Dodecanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Produktkod. 10659803 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10659803 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Produktkod. 10659803 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/5297/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
CAS 2386-53-0
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12H25NaO3S
MDL-nummer 7527
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
InChI-nyckel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;dodecane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 272.379
PubChem CID 23665726
Formel vikt 272.38g/mol
Förpackning Plastic powder jar