Läs mer
1 – Dodekanesulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11364514
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364514 25 g 25g
11354514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01224.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10147-40-7 | C12H25ClO2S | 268,84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10147-40-7
Molekylformel C12H25ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 268.84
MDL-nummer MFCD00014728
InChI-nyckel PBULHKIPTBIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanesulfonyl chloride, 1-dodecanesulfonylchloride, unii-g45gs200po, 1-dodecanesulphonyl chloride, dodecylsulfonyl chloride, dodecane-1-sulphonyl chloride, chlorododecylsulfone, dodecanesulfonylchloride, acmc-20a5qf, dodecanesulfonyl chloride
PubChem CID 66280
IUPAC-namn dodekan-1-sulfonylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanesulfonyl chloride
Smältpunkt 39 °C till 42 °C
Kokpunkt 126 °C till 130 °C (4 mmHg)
Linjär formel CH3(CH2)11SO2Cl
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1778092
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 268.84
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.