Läs mer
1-Dodekanetiol, 98 %
Beskrivning
1-Dodecanetiol används vid framställning av hydrofoba eller blandade självmonterade monolager. Det används också som ett kedjeöverföringsmedel för radikalpolymerisation. Vidare används det som en polymerisationsinhibitor i polyuretan- och neoprenlim, som finner tillämpning inom skoindustrin. Utöver detta fungerar det som ett proteinregenererande medel som används för regenerering av naturliga proteiner från kvicksilverbensoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Dodecanetiol används vid framställning av hydrofoba eller blandade självmonterade monolager. Det används också som ett kedjeöverföringsmedel för radikalpolymerisation. Vidare används det som en polymerisationsinhibitor i polyuretan- och neoprenlim, som finner tillämpning inom skoindustrin. Utöver detta fungerar det som ett proteinregenererande medel som används för regenerering av naturliga proteiner från kvicksilverbensoat.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel och alkalimetaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecanethiol |
| Smältpunkt | -7 °C |
| Densitet | 0.845 |
| Kokpunkt | 276 °C till 278 °C |
| Flampunkt | 133 °C (271 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Odör | Obehagligt |
| Linjär formel | CH3(CH2)11SH |
| Brytningsindex | 1.4601 |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Dodecanethiol
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.