Läs mer
1-dodekantiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11965721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965721 10 L Plast trumma 10 L
10273950 500 mL Glasflaska 500ml
10358743 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11965721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117620100
 Begränsad artikel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-55-0
Molekylformel C12H26S
Molekylvikt (g/mol) 202.40
MDL-nummer MFCD00004885
InChI-nyckel WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC-namn dodekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanethiol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -7,0 °C
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 266,0 °C till 283,0 °C
Flampunkt 128 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3(CH2)11SH
Brytningsindex 1,4580 till 1,4600
Kvantitet 10 L
Fieser 16,356
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kolväten, lätt lösliga i alkohol
Formel vikt 202.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.