Läs mer
1-Dodekanetiol, TRC
Produktkod. 30369905
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369905 50 mL
30379477 5 mL
30374751 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30369905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49479350ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-55-0
Molekylformel C12H26S
Molekylvikt (g/mol) 202.4
Synonym 1-Dodecyl Mercaptan, 1-Dodecylthiol, 1-Mercaptododecane, Lauryl Mercaptan, NDM, NSC 814, Thiokalcol 20, n-Dodecanethiol, n-Dodecyl Mercaptan, n-Dodecyl Thiolate, n-Dodecylthiol, n-Lauryl Mercaptan
LEDER CCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanethiol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formel vikt 202.1755
Procent renhet >95%