Läs mer
1-Dodecanol, 98%
Produktkod. 11424913
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424913 1000 g 1000g
11434913 250 g 250g
11444913 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12228.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
1-Dodecanol används som kosmetika, textilhjälpmedel, syntetisk olja, emulgeringsmedel och flotationsmedel av råvaror, en tvättmedelsråvara, ett skummedel för tandkrämen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel 1-Dodecanol används som kosmetika, textilhjälpmedel, syntetisk olja, emulgeringsmedel och flotationsmedel av råvaror, en tvättmedelsråvara
, ett skummedel för tandkrämen.
Löslighet
Löslig i vatten (0,004g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-53-8
Molekylformel C12H26O
Molekylvikt (g/mol) 186.34
MDL-nummer MFCD00004753
InChI-nyckel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-namn dodekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanol
Smältpunkt 24°C to 27°C
Densitet 0.83
Kokpunkt 258°C to 260°C
Flampunkt 127°C (260°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Alcohol-like
Linjär formel CH3(CH2)11OH
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1738860
Merck Index 14,3405
Löslighetsinformation Soluble in water (0.004g/L).
Formel vikt 186.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Dodecanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.