Läs mer
1-Dodecanol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecanol Acetate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h3-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.2089 |