Läs mer
1-Dodecanol, ACS-reagens, ≥98 %, Solstice
Produktkod. 15685550
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15685550 1 kg Poly flaska 1kg
15695550 500 g Polyflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15685550 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 4438161KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2961.36 SEK
    2332.50 SEK / 1kg
    Save 628.86 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 98,0 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-53-8
Molekylformel C12H26O
Molekylvikt (g/mol) 186.34
MDL-nummer MFCD00004753
InChI-nyckel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-namn dodekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanol
Smältpunkt 22 °C till 26 °C
Densitet 0,833 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 260 °C till 262 °C
Flampunkt 121 °C (249,8 °F)
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Poly flaska
Linjär formel CH3(CH2)11OH
Brytningsindex n20/D 1.442
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3077
Beilstein 1738860
Ångdensitet 7.4 (vs luft)
Formel vikt 186,33 g/mol
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Dodecanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol