Läs mer
1-Dodecanol, ACS-reagens, ≥98 %, Solstice
Produktkod. 15695550
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15695550 500 g Polyflaska 500g
15685550 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15695550 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 443816500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 98,0 %
ACS ALLMÄNNA LÖSNINGSMEDEL
  • Prisvärd lösning för tillämpningar som preparativ skala HPLC, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar såsom rutinmässig isokratisk HPLC
  • Variationer och minskning av problem som kan spåras till lösningsmedelskontaminering
  • alla lösningsmedel testas för att uppfylla ACS allmänna användningskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-53-8
Molekylformel C12H26O
Molekylvikt (g/mol) 186.34
MDL-nummer MFCD00004753
InChI-nyckel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-namn Dodecan-1-OL
LEDER CCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanol
Smältpunkt 22 °C till 26 °C
Densitet 0,833 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 260 °C till 262 °C
Flampunkt 121 °C (249,8 °F)
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Polyflaska
Linjär formel CH3(CH2)11OH
Brytningsindex n20/D 1.442
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1738860
Ångdensitet 7.4 (vs luft)
Formel vikt 186,33 g/mol
Procent renhet ≥98%