Läs mer
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Produktkod. 15691180 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15691180 1 L Poly Bottle 1 L
15611190 250 mL Poly Bottle 250ml
15601190 2.5 L Poly Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15691180 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1267991L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-53-8
Molekylformel C12H26O
Molekylvikt (g/mol) 186.34
MDL-nummer MFCD00004753
InChI-nyckel LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
IUPAC-namn dodecan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanol
Smältpunkt 22°C to 26°C
Färg Colorless
Densitet 0.833g/mL at 25°C
Kokpunkt 260°C to 262°C
Flampunkt 121°C (249.8°F)
Förpackning Poly Bottle
Linjär formel CH3(CH2)11OH
Brytningsindex n20/D 1.442(lit.)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3077
Beilstein 1738860
Löslighetsinformation Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C
Ångdensitet 7.4 (vs air)
Formel vikt 186.33g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent