Läs mer
1-Dodecanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886360
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886360 1 L 1 L
15859010 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886360 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8034621000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-53-8
Kvalitet Research
Molekylformel CH3(CH2)11OH
Molekylvikt (g/mol) 186.33
Specifikationer
Smältpunkt 24°C
Densitet 0.9 g/cm3 at 16°C
Kokpunkt 229°C
MDL-nummer MFCD00004753
Kvantitet 1 L
Synonym 1-Dodecanol, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol, 1-Dodecanol