Läs mer
1-Dodecanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecanol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 186.1984 |