Läs mer
1-Dodecanol, TRC
Produktkod. 30132507
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132507 500 g
17982405 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD525460500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-53-8
Molekylformel C12 H26 O
Molekylvikt (g/mol) 186.33
Synonym 1-Dodecanol (9CI, ACI), Dodecyl alcohol (8CI), 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxydodecane, Adol 10, Adol 11, Adol 12, Alfol 12, C 1214N, Conol 1275, Conol 20P, Conol 20PP, Epal 12, Hainol 12SS, K 20, K 20 (alcohol), Kalcohl 20, Kalcohl 2098, Kalcol 2098, Lauric alcohol, Laurinic alcohol, Lauryl 24, Lauryl alcohol, Lipocol L, Lorol C 12, Lorol C 12/98, n-Dodecan-1-ol, n-Dodecyl alcohol, NAA 42, Nacol 12-96, Nacol 12-99, NSC 3724, Pisol, S 1298, Sipol L 12, Siponol 25, Siponol L 2, Siponol L 5
IUPAC-namn Dodecan-1-OL
LEDER CCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecanol
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Formel vikt 186.1984