Läs mer
1-Dodecene, 93-95%
Produktkod. 10071070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071070 100 g Glasflaska 100g
10449410 500 g Glasflaska 500g
10108043 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
11964421 10 kg Metalltrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10071070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117631000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-41-4
Molekylformel C12H24
Molekylvikt (g/mol) 168.32
MDL-nummer MFCD00008961
InChI-nyckel CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC-namn dodec-1-en
LEDER CCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecene
Namnnotering 93-95%
CAS Min % 93.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35.0°C
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 213.0°C
Flampunkt 77°C
Analysprocentintervall 93% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)9CH=CH2
Brytningsindex 1.4284 to 1.4304
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,225
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formel vikt 168.32
Procent renhet 93 to 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.