Läs mer
1-dodecen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467207
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467207 100 g 100g
11477207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14992.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.324 g/mol
1-Dodecene, används i olje- och gasfältsborrning och -produktion, i polymerproduktion, som mellanprodukt, beläggning, rengöringsmedel, smörjmedel och används även som en funktionell vätska. Det används också vid tillverkning av tvättmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Dodecene, används i olje- och gasfältsborrning och -produktion, i polymerproduktion, som mellanprodukt, beläggning, rengöringsmedel, smörjmedel och används även som en funktionell vätska. Det används också vid tillverkning av tvättmedel.
Löslighet Det
är lösligt i
etanol,
etyleter och aceton Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-41-4
Molekylformel C12H24
Molekylvikt (g/mol) 168.324
MDL-nummer MFCD00008961
InChI-nyckel CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
IUPAC-namn dodec-1-en
LEDER CCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecene
Smältpunkt -37°C
Densitet 0.758
Kokpunkt 212°C to 213°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Linjär formel CH3(CH2)9CH=CH2
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 100 g
Beilstein 1699848
Löslighetsinformation It is soluble in ethanol,ethyl ether,and acetone
Formel vikt 168.32
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Dodecene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.