Läs mer
1-Dodecen, 96 %
Beskrivning
1-Dodecene, används i olje- och gasfältsborrning och -produktion, i polymerproduktion, som mellanprodukt, beläggning, rengöringsmedel, smörjmedel och används även som en funktionell vätska. Det används också vid tillverkning av tvättmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Dodecene, används i olje- och gasfältsborrning och -produktion, i polymerproduktion, som mellanprodukt, beläggning, rengöringsmedel, smörjmedel och används även som en funktionell vätska. Det används också vid tillverkning av tvättmedel.
Löslighet Det
är lösligt i
etanol,
etyleter och aceton Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecene |
| Smältpunkt | -37 °C |
| Densitet | 0.758 |
| Kokpunkt | 212 °C till 213 °C |
| Flampunkt | 73 °C (163 °F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)9CH=CH2 |
| Brytningsindex | 1.43 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1699848 |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i etanol, etyleter och aceton |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Dodecene
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.