Läs mer
1-Dodecen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327350
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30327350 250 mg
1 options
Produktkod. 30327350 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA13061500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Analyt- eller komponentnamn 1-Dodecene
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H24
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
LEDER CCCCCCCCCCC=C
IUPAC-namn Dodec-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 168.32
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 168,1878 g/mol
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.