Läs mer
1-Dodecene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15801631
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15801631 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15801631 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220480100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-41-4
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.76 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 213°C to 216°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)9CH=CH2
MDL-nummer MFCD00008961
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-Dodecene, 1-Dodecylene, 1-Dodecene
Molekylvikt (g/mol) 168.32